Learn More
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 115421000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1521-38-6 Poids : 0.10000kg
Quantité. | 100g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
1521-38-6 | |
182.18 | |
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N | |
15204 | |
COC1=CC=CC(=C1OC)C(=O)O |
C9H10O4 | |
MFCD00002432 | |
o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci | |
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque |
Spécification
2, 3-Dimethoxybenzoic acid | |
Flacon en verre | |
121°C to 124°C | |
1521-38-6 | |
100.0 | |
C9H10O4 | |
MFCD00002432 | |
o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci | |
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque | |
15204 | |
Poudre cristalline fine |
Authentic | |
Beige | |
100g | |
98.5 | |
98.5% min. (HPLC) | |
(CH3O)2C6H3CO2H | |
10, I, 174 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
COC1=CC=CC(=C1OC)C(=O)O | |
182.18 | |
182.18 | |
99% |
Sécurité et traitement
- 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.