Learn More
2,3-diméthyl-1,3-butadiène, 98 %, stabilisé avec du BHT, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 163431000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 513-81-5 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. | 100g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
513-81-5 | |
82.13 | |
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N | |
10566 | |
CC(=C)C(=C)C |
C6H10 | |
MFCD00008595 | |
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene | |
2,3-diméthylbuta-1,3-diène |
Spécification
2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene | |
−20°C | |
Flacon en verre | |
0.726 | |
68.0°C to 69.0°C | |
-76.0°C | |
Stabilized with BHT | |
97.5% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2 | |
01, III, 991 | |
15, 3260 | |
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-diméthylbuta-1,3-diène | |
10566 | |
Liquide |
0.7260g/mL | |
Authentic | |
1.438 | |
100ppm BHT | |
Incolore | |
100g | |
513-81-5 | |
C6H10 | |
MFCD00008595 | |
01,276; 13,45 | |
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene | |
CC(=C)C(=C)C | |
82.13 | |
82.13 | |
98% |