Learn More
2-[3-(diméthylamino)propoxy]-N-méthylbenzylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 222.33 |
Pourcentage de pureté | 97% |