Learn More
Anhyhdride de 2,3-diméthylmaléique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118022
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
766-39-2
C6H6O3
126.11
MFCD00005523
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
13010
3,4-diméthylfurane-2,5-dione
CC1=C(C(=O)OC1=O)C
766-39-2
C6H6O3
126.11
MFCD00005523
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
13010
3,4-diméthylfurane-2,5-dione
CC1=C(C(=O)OC1=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylmaleic anhydride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91.0°C to 96.0°C
Point d’ébullition 223.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 445
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether and chloroform
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.