Learn More
2,3-diméthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011931
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
632-16-6
C6H8S
112.19
MFCD00130081
BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
34295
2,3-Diméthylthiophène
CC1=C(C)C=CS1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
632-16-6
C6H8S
112.19
MFCD00130081
BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
34295
2,3-Diméthylthiophène
CC1=C(C)C=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylthiophene
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair >1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5170 to 1.5210
Quantité 5 g
Poids de la formule 112.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethylthiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.