Learn More
2,3-hexanédione, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044113
14.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3848-24-6
C6H10O2
114.14
MFCD00009398
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvs
19707
CHEBI:87583
Hexane-2,3-dione
CCCC(=O)C(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3848-24-6
C6H10O2
114.14
MFCD00009398
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvs
19707
CHEBI:87583
Hexane-2,3-dione
CCCC(=O)C(C)=O
2,3-Hexanedione is used to evaluate the influence of xanthan concentration on the release of aroma compounds in xanthan-thickened food model systems. It reacts with ethylenediamine to yield macrocyclic tetradentate 12-membered nitrogen donor (N4) ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,3-hexanedione est utilisé pour évaluer l’influence de la concentration de xanthane sur la libération de composés aromatiques dans les systèmes de modèles alimentaires épaississants à base de xanthane. Elle réagit avec l’éthylènediamine pour produire le ligand donneur d’azote à 12 chaînons de tétratentate macrocyclique (N4).
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3-Hexanedione
Point de fusion -30°C
Densité 0.937
Point d’ébullition 127°C to 128°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.412
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1699896
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 94%