Learn More
2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541102
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
879896-54-5
C10H8N2O2
188.186
MFCD09702359
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
24229502
2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
879896-54-5
C10H8N2O2
188.186
MFCD09702359
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
24229502
2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%