Learn More
Acide 2-(3-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696157
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
39067-29-3
C9H6N2O2S
206.219
MFCD00052304
FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
736513
Acide 2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylique
C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
39067-29-3
C9H6N2O2S
206.219
MFCD00052304
FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
736513
Acide 2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylique
C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.22
Pourcentage de pureté 97%