Learn More
2-(3-Pyridyl)éthan-1-ol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 123.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |