Learn More
2-{4-[3-(diméthylamino)propoxy]phényl}-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541031
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
627899-90-5
C17H28BNO3
305.23
MFCD09702395
ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
24229609
N,N-diméthyle-3-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénoxy]propan-1-amine
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
627899-90-5
C17H28BNO3
305.23
MFCD09702395
ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
24229609
N,N-diméthyle-3-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénoxy]propan-1-amine
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom chimique ou matériau 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 305.22
Pourcentage de pureté 95%