Learn More
2,4,4,6-Tétrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195501
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
20244-61-5
C6H2Br4O
409.69
MFCD00001589
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
2,4,4,6-tetrabromocyclohexa-2,5-dienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,4,4,6-tetrabromo, 2,2,4,4-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, tbco, acmc-1cce4, ksc496q7n, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadiene-1-one
88433
2,4,4,6-tétrabromocyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=C(C(=O)C(=CC1(Br)Br)Br)Br
20244-61-5
C6H2Br4O
409.69
MFCD00001589
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
2,4,4,6-tetrabromocyclohexa-2,5-dienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,4,4,6-tetrabromo, 2,2,4,4-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, tbco, acmc-1cce4, ksc496q7n, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadiene-1-one
88433
2,4,4,6-tétrabromocyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=C(C(=O)C(=CC1(Br)Br)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120°C to 127°C
Couleur Incolore
Analyse élémentaire 94% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 12,457; 16,316
Poids de la formule 409.69
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.