Learn More
2,4,6-trichlorophénol, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 139485000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 88-06-2 Poids : 0.55000kg Transport : UN number : 2020 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10045733
  • 71.53€ / 500g
En stock, prêt à être expédié: 3
Identifiants chimiques
88-06-2
197.45
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
6914
2,4,6-trichlorophénol
C6H3Cl3O
MFCD00002172
dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
CHEBI:28755
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Spécification
2, 4, 6-Trichlorophenol
Authentic
246.0°C
64.0°C to 68.0°C
88-06-2
100.0
C6H3Cl3O
MFCD00002172
15, 9809
Solubility in water: 0.8g/L. Other solubilities: soluble in aromatic solvents and caustic soda sol.,soluble in (g/100g) acetone 525; benzene 113;,ccl4 37; diacetone alcohol 335; ether 354;,methanol 525; pine oil 163; toluene 100;,turpentine 37
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
197.45
CHEBI:28755
Masse cristalline ou poudre cristalline et morceaux
99°C
Flacon en verre
Beige à marron
500g
97.5
97.5% min. (GC)
Cl3C6H2OH
06, 190
dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trichlorophénol
6914
197.45
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents
Certificats