Learn More
2,4,6-triméthoxyaniline, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Verre/Safe-Cote
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 4, 6-Trimethoxyaniline |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Verre/Safe-Cote |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 183.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |