Learn More
2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 160530010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 830-79-5 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10029590
  • 18.89€ / 1g
Expédition estimée
01-06-2021
Identifiants chimiques
830-79-5
196.2
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
70019
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
C10H12O4
MFCD00003313
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde
Spécification
2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde
Flacon en verre
118.0°C to 120.0°C
98%
97.5
98%
(CH3O)3C6H2CHO
08,39
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde
70019
Poudre cristalline
Authentic
Beige
1g
830-79-5
100.0
C10H12O4
MFCD00003313
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
196.2
196.2
98%
Vidéos
FDS Documents