Learn More
2,4,6-Triméthoxybenzylamine de chlorhydrate, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 437330010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 146548-59-6 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11925301
  • 59.57€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
146548-59-6
233.7
2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
(-Triméthoxyphényl)méthanamine2,4,6-triméthoxyphényl)méthanamine ;chlorhydrate
C10H15NO3·ClH
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
16211914
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
Spécification
2, 4, 6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
Flacon en verre
204°C to 207°C
146548-59-6
100.0
C10H15NO3·ClH
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
(-Triméthoxyphényl)méthanamine2,4,6-triméthoxyphényl)méthanamine ;chlorhydrate
16211914
Poudre
Authentic
Blanc
1g
97.5
97.5% min. (HPLC)
2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
233.7
233.7
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents