Learn More
2,4,6-Triméthoxybenzylamine de chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228940
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
146548-59-6
C10H15NO3·ClH
233.7
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
16211914
(-Triméthoxyphényl)méthanamine2,4,6-triméthoxyphényl)méthanamine ;chlorhydrate
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
146548-59-6
C10H15NO3·ClH
233.7
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
16211914
(-Triméthoxyphényl)méthanamine2,4,6-triméthoxyphényl)méthanamine ;chlorhydrate
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204°C to 207°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.