Learn More
2,4,6-Triméthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022320
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
527-60-6
C9H12O
136.194
MFCD00002235
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
10698
2,4,6-triméthylphénol
CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
527-60-6
C9H12O
136.194
MFCD00002235
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
10698
2,4,6-triméthylphénol
CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylphenol
Point de fusion 70°C to 74°C
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2430
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%