Learn More
Alfa Aesar™ Tétrafluoroborate de 2,4,6-triméthylpyrylium, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ L00467.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 773-01-3 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11390054
  • 147.00€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
Applications
Il est utilisé dans les réactions d’arylation radicalaire de 4, 6, 8-triméthylazulène.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
773-01-3
209.979
PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
164732
[B-](F)(F)(F)F.CC1=CC(=[O+]C(=C1)C)C
C8H11BF4O
MFCD00032098
2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
2,4,6-triméthylpyrylium, tétrafluoroborate
Spécification
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
25g
C8H11BF4O
3639361
Soluble in water and methanol.
[B-](F)(F)(F)F.CC1=CC(=[O+]C(=C1)C)C
209.979
209.98
224°C to 226°C
773-01-3
MFCD00032098
2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triméthylpyrylium, tétrafluoroborate
164732
≥98%
Vidéos
FDS Documents