Learn More
Tétrafluoroborate de 2,4,6-triméthylpyrylium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043369
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
773-01-3
C8H11BF4O
209.98
MFCD00032098
PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
164732
2,4,6-triméthylpyrylium, tétrafluoroborate
F[B-](F)(F)F.CC1=CC(C)=[O+]C(C)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
773-01-3
C8H11BF4O
209.98
MFCD00032098
PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
164732
2,4,6-triméthylpyrylium, tétrafluoroborate
F[B-](F)(F)F.CC1=CC(C)=[O+]C(C)=C1
It is used in the radical Arylation Reactions of 4, 6, 8-Trimethylazulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les réactions d’arylation radicalaire de 4, 6, 8-triméthylazulène.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Point de fusion 224°C to 226°C
Quantité 5 g
Beilstein 3639361
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 209.98
Pourcentage de pureté ≥98%