Learn More
2,4,6-tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine, Spéc. de masse std, Thermo Scientific™
Catalog Number 11389315
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
21674-38-4
C24F45N3
1185.213
MFCD00042439
BFAUAMWYFFXWLX-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-tris pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris perfluoroheptyl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, tris 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, acmc-20aoej, perfluorotriheptyl-s-triazine, tri perfluoroheptyl-s-triazine, tris perfluoroheptyl-s-triazine, tris pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris pentadecafluoroheptyl
550641
2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadécafluoroheptyl)-1,3,5-triazine
C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
21674-38-4
C24F45N3
1185.213
MFCD00042439
BFAUAMWYFFXWLX-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-tris pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris perfluoroheptyl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, tris 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, acmc-20aoej, perfluorotriheptyl-s-triazine, tri perfluoroheptyl-s-triazine, tris perfluoroheptyl-s-triazine, tris pentadecafluoroheptyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris pentadecafluoroheptyl
550641
2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadécafluoroheptyl)-1,3,5-triazine
C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine sert d’étalon de spectrométrie de masse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine
Note relative au nom Mass Spec Standard
Point de fusion 29°C to 31°C
Point d’ébullition 150°C (1.5 mmHg)
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 1185.22