Learn More
2-(4-aminophényl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776776
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
722-92-9
C9H7F6NO
259.15
MFCD00039258
TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
577801
2-(4-aminophényl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
722-92-9
C9H7F6NO
259.15
MFCD00039258
TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
577801
2-(4-aminophényl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147°C to 152°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.