Learn More
2-[4-(Chlorométhyl)phényl]-5-(trifluorométhyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586652
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
613239-76-2
C13H9ClF3N
271.67
MFCD09817479
JTXHHQDYEHXWPC-UHFFFAOYSA-N
2-4-chloromethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl chloride, 2-4-chloromethyl-phenyl 5-trifluoromethyl-pyridine, 2-4-chloromethyl-phenyl-5-trifluoromethyl-pyridine
22280067
2-[4-(chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(CCl)C=C1
613239-76-2
C13H9ClF3N
271.67
MFCD09817479
JTXHHQDYEHXWPC-UHFFFAOYSA-N
2-4-chloromethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl chloride, 2-4-chloromethyl-phenyl 5-trifluoromethyl-pyridine, 2-4-chloromethyl-phenyl-5-trifluoromethyl-pyridine
22280067
2-[4-(chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(CCl)C=C1
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 271.67
Pourcentage de pureté 95%