Learn More
2,4’-dibromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778148
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
99-73-0
C8H6Br2O
277.94
MFCD00000200
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
7454
2-bromo-1-(4-bromophényl)éthanone
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
99-73-0
C8H6Br2O
277.94
MFCD00000200
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
7454
2-bromo-1-(4-bromophényl)éthanone
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 4'-Dibromoacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 107°C to 111°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 1415°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCH2Br
Quantité 10 g
Beilstein 07, 285
Fieser 01,77; 03,34
Merck Index 15, 1438
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in warm alcohol,soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform
Poids de la formule 277.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4'-Dibromoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.