Learn More
2,4-dibromothiophène, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 4-Dibromothiophene |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 2.1400g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 241.93 |
Pourcentage de pureté | 95% |