Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H31822.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3932-97-6 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
3932-97-6 | |
216.972 | |
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N | |
2782774 | |
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)C(F)(F)F |
C5HCl2F3N2 | |
MFCD03426408 | |
2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine | |
2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine |
Spécification
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine | |
1g | |
C5HCl2F3N2 | |
UN3265 | |
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine | |
2782774 | |
97% |
49°C (32mmHg) | |
3932-97-6 | |
MFCD03426408 | |
2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine | |
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)C(F)(F)F | |
216.972 | |
216.98 |