missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047975
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.986
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-dichloropyridine
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.986
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-dichloropyridine
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloropyridine
Point de fusion -1°C
Densité 1.37
Point d’ébullition 189°C to 190°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.5485
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 108666
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'