Learn More
Alfa Aesar™ Acide 2,4-difluoromandellique, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L10708.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 132741-30-1 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392946
  • 58.97€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
132741-30-1
188.13
RRRQFGNNRJHLNV-UHFFFAOYSA-N
588651
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O
C8H6F2O3
MFCD00061296
2,4-difluoromandelic acid, 2-2,4-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid, 2,4-difluoro mandelic acid, 2,4-difluoro-a-hydroxyphenylacetic acid, alpha-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid #, 2,4-difluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, currency-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid
Acide 2-(2,4-difluorophényl)-2-hydroxyacétique
Spécification
2,4-Difluoromandelic acid
1g
C8H6F2O3
2,4-difluoromandelic acid, 2-2,4-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid, 2,4-difluoro mandelic acid, 2,4-difluoro-a-hydroxyphenylacetic acid, alpha-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid, 2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid #, 2,4-difluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, currency-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid
C1=CC(=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O
188.13
188.13
122°C to 124°C
132741-30-1
MFCD00061296
RRRQFGNNRJHLNV-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-(2,4-difluorophényl)-2-hydroxyacétique
588651
97%
Vidéos
FDS Documents