Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 155181000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 131-56-6 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité. 100g
Emballage Plastic bottle
Code produit. 10001790
  • 24.20€ / 100g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-02-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
131-56-6
214.22
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
8572
(2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanone
C13H10O3
MFCD00002277
2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
CHEBI:34240
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spécification
2, 4-Dihydroxybenzophenone
0.1% max. ()
194.0°C (1.0 mmHg)
144.0°C to 147.0°C
99%
98.5
99%
(HO)2C6H3COC6H5
08, 312
2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
214.22
CHEBI:34240
Crystalline Powder
Authentic
Plastic bottle
Yellow
100g
131-56-6
100.0
C13H10O3
MFCD00002277
15, 1109
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
(2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanone
8572
214.22
99%
Vidéos
FDS Documentation