Learn More
2,4-diméthoxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211523
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
20781-20-8
C9H13NO2
167.21
MFCD00052393
QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
597250
(2,4-diméthoxyphényl)méthanamine
COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
20781-20-8
C9H13NO2
167.21
MFCD00052393
QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
597250
(2,4-diméthoxyphényl)méthanamine
COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxybenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1130g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2NH2
Indice de réfraction 1.5480 to 1.55
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.113
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethoxybenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.