Learn More
Acide 2,4-Diméthyle-3-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391324
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
15058-72-7
C7H8O3
140.138
JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
638456
Acide 2,4-diméthylfurane-3-carboxylique
CC1=COC(=C1C(=O)O)C
15058-72-7
C7H8O3
140.138
JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
638456
Acide 2,4-diméthylfurane-3-carboxylique
CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%