Learn More
Acide 2,4-Diméthyle-3-furoïque, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC65801DE
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 15058-72-7 Poids : 0.00500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
15058-72-7 | |
140.138 | |
2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid | |
Acide 2,4-diméthylfurane-3-carboxylique |
C7H8O3 | |
JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N | |
638456 | |
CC1=COC(=C1C(=O)O)C |
Spécification
2, 4-Dimethyl-3-furoic acid | |
5g | |
97% | |
2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid | |
CC1=COC(=C1C(=O)O)C | |
140.138 | |
140.14 |
Flacon en verre ambré | |
15058-72-7 | |
C7H8O3 | |
JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,4-diméthylfurane-3-carboxylique | |
638456 | |
97% |