Learn More
2,4-diméthyl-3-pentanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118859
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
565-80-0
C7H14O
114.19
MFCD00008918
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
11271
2,4-diméthylpentan-3-one
CC(C)C(=O)C(C)C
565-80-0
C7H14O
114.19
MFCD00008918
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
11271
2,4-diméthylpentan-3-one
CC(C)C(=O)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-pentanone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 124°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.402
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 703
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 0.63 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethyl-3-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.