Learn More
Iodure de 2-[4-(Diméthylamino)styryl]-1-éthylpyridinium, ≥99 %, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar H55163.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3785-01-1 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15431946
  • 473.00€ / 1g
Expédition estimée
25-02-2021
Identifiants chimiques
3785-01-1
380.27
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:38007
[I-].CC[N+]1=CC=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
C17H21IN2
MFCD00011994
5713123
4-[(E)-2-(1-éthylpyridine-1-ium-2-yl)éthényl]-N,N-diméthylaniline ; Iodure
Spécification
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide
Rouge
1g
C17H21IN2
3783243
[I-].CC[N+]1=CC=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
380.27
CHEBI:38007
Solide
Light sensitive
267°C (decomposition)
3785-01-1
MFCD00011994
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
4-[(E)-2-(1-éthylpyridine-1-ium-2-yl)éthényl]-N,N-diméthylaniline ; Iodure
5713123
380.27
≥99%
Vidéos
FDS Documents