Learn More
2,4-diméthylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119467
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
625-82-1
C6H9N
95.15
MFCD00192088
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
39539
2,4-diméthyl-1H-pyrrole
CC1=CC(C)=CN1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
625-82-1
C6H9N
95.15
MFCD00192088
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
39539
2,4-diméthyl-1H-pyrrole
CC1=CC(C)=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethylpyrrole
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun-Marron à Orange-Rouge ou Violet
Densité 0.9240g/mL
Point d’ébullition 165.0°C to 167.0°C
Point d’éclair >109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4950 to 1.4970
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.924
Poids de la formule 95.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline