Learn More
2-(4-Fluorophénoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032696
23.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
320423-61-8
C13H9FO2
216.211
MFCD01568770
RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
2782988
2-(4-fluorophénoxy)benzaldéhyde
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
320423-61-8
C13H9FO2
216.211
MFCD01568770
RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
2782988
2-(4-fluorophénoxy)benzaldéhyde
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%