Learn More
Acide 2-[(4-fluorophényl)thio]acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | FC6H4SCH2CO2H |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 186.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |