missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(4-méthoxyphényl)thioacétamide, 97 %

Marque:  Alfa Aesar™ H26742.06

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 60759-02-6 Poids : 0.00500kg

Quantité 5g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11392729

  • 243.00€ / 5g

Expédition estimée
20-05-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Applications
Ils trouvent une utilisation importante dans la synthèse organique. Dans les produits pharmaceutiques largement utilisés par exemple comme antibactériens.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification

Identifiants chimiques

60759-02-6
181.253
MODILKKAFDHZPH-UHFFFAOYSA-N
2806786
COC1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
C9H11NOS
MFCD00278203
2-4-methoxyphenyl ethanethioamide, acmc-20aooz, maybridge1_003436, 4-methoxyphenyl thioacetamide, 2-4-methoxyphenyl thioacetamide, 1-amino-2-4-methoxyphenyl ethane-1-thione
2-(4-méthoxyphényl)éthanéthioamide

Spécification

2-(4-Methoxyphenyl)thioacetamide
5g
C9H11NOS
2-4-methoxyphenyl ethanethioamide, acmc-20aooz, maybridge1_003436, 4-methoxyphenyl thioacetamide, 2-4-methoxyphenyl thioacetamide, 1-amino-2-4-methoxyphenyl ethane-1-thione
COC1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
181.253
181.27
139°C to 142°C
60759-02-6
MFCD00278203
MODILKKAFDHZPH-UHFFFAOYSA-N
2-(4-méthoxyphényl)éthanéthioamide
2806786
97%
Vidéos
FDS Documents