Learn More
Hémihydrate de chlorhydrate d’acide 2-(4-méthylperhydro-1,4-diazepine-1-yl)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522422
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
921938-77-4
C13H19ClN2O2
270.757
MFCD09065004
UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
24229621
2-(4-méthyl-1,4-diazépane-1-yl)benzoïque ;chlorhydrate
CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
921938-77-4
C13H19ClN2O2
270.757
MFCD09065004
UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
24229621
2-(4-méthyl-1,4-diazépane-1-yl)benzoïque ;chlorhydrate
CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 279.77
Pourcentage de pureté 95%