Learn More
Acide 2-(4-méthylphényle)-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10183314
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
17228-99-8
C11H8NO2S
218.25
MFCD01936002
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
2794795
CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
17228-99-8
C11H8NO2S
218.25
MFCD01936002
MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
2794795
CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Nom IUPAC 2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté 97%