Learn More
{2-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]phényl}méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 219.33 |
Pourcentage de pureté | 97% |