Learn More
{2-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]phényl}méthylamine, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC47413DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 879896-50-1 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10042303
  • 132.00€ / 1g
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
879896-50-1
219.332
OKGWICVOLZFMPE-UHFFFAOYSA-N
16228064
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2CN
C13H21N3
MFCD06797802
2-4-methylpiperazin-1-ylmethyl benzylamine, 1-2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methylamine, 2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-benzenemethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl
[2-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]phényl]méthanamine
Spécification
{2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
1g
96.5
97%
MFCD06797802
OKGWICVOLZFMPE-UHFFFAOYSA-N
[2-[(4-méthylpipérazine-1-yl)méthyl]phényl]méthanamine
16228064
97%
Flacon en verre ambré
879896-50-1
100.0
C13H21N3
2-4-methylpiperazin-1-ylmethyl benzylamine, 1-2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanamine, 2-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methylamine, 2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-benzenemethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2CN
219.332
219.33
Vidéos
FDS Documents
Certificats