Learn More
Acide de 2-(4-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 206.22 |
Pourcentage de pureté | 95% |