Learn More
Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047887
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
23886-64-8
C6H3Br2ClO2S
334.406
MFCD00060685
ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
2737515
2,5-chlorure de dibromobenzènesulfonyle
C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
23886-64-8
C6H3Br2ClO2S
334.406
MFCD00060685
ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
2737515
2,5-chlorure de dibromobenzènesulfonyle
C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 69°C to 72°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2694054
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 334.41
Pourcentage de pureté 99%