Learn More
2,5-Dibromothiazole, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 397100050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 4175-78-4 Poids : 0.05500kg
Quantité. | 5g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
4175-78-4 | |
242.916 | |
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N | |
312394 | |
C1=C(SC(=N1)Br)Br |
C3HBr2NS | |
MFCD00016891 | |
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, # | |
2,5-dibromo-1,3-thiazole |
Spécification
2, 5-Dibromothiazole | |
Flacon en verre | |
45°C to 50°C | |
4175-78-4 | |
100.0 | |
C3HBr2NS | |
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, # | |
C1=C(SC(=N1)Br)Br | |
242.916 | |
242.91 | |
≥96.0% |
Authentic | |
Blanc à marron | |
5g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00016891 | |
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dibromo-1,3-thiazole | |
312394 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- 2,5-Dibromothiazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.