Learn More
Bromure de 2,5-dichlorobenzyle, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichlorobenzyl bromide |
Point de fusion | 41.0°C to 43.0°C |
Point d’ébullition | 134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr) |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 239.93 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.