Learn More
2,5-isothiocyanate de dichlorophényle, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391298
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3386-42-3
C7H3Cl2NS
204.068
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
137915
1,4-dichloro-2-isothiocyanatobenzène
C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
3386-42-3
C7H3Cl2NS
204.068
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
137915
1,4-dichloro-2-isothiocyanatobenzène
C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%