Learn More
2,5-difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024316
37.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2713-31-7
C6H4F2O
130.09
MFCD00042501
INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,5-difluoro, 1,4-difluoro-2-hydroxybenzene, phenol,2,5-difluoro, 2,5-difluorphenol, 2,5-difluorophenol;2,5-difluorophenol;, 2 5-difluorophenol, 2,5-difluoro phenol, 2,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 5, pubchem3464
94952
2,5-difluorophénol
OC1=CC(F)=CC=C1F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2713-31-7
C6H4F2O
130.09
MFCD00042501
INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,5-difluoro, 1,4-difluoro-2-hydroxybenzene, phenol,2,5-difluoro, 2,5-difluorphenol, 2,5-difluorophenol;2,5-difluorophenol;, 2 5-difluorophenol, 2,5-difluoro phenol, 2,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 5, pubchem3464
94952
2,5-difluorophénol
OC1=CC(F)=CC=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,5-Difluorophenol
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’éclair 53°C (127°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2921
Beilstein 2081076
Poids de la formule 130.09
Pourcentage de pureté 97%