Learn More
Alcool de 2,5-diméthoxybenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114335
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
33524-31-1
C9H12O3
168.19
MFCD00004615
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
118495
(2,5-diméthoxyphényl)méthanol
COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
33524-31-1
C9H12O3
168.19
MFCD00004615
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
118495
(2,5-diméthoxyphényl)méthanol
COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethoxybenzyl alcohol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 122°C to 125°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CH2OH
Indice de réfraction 1.5460 to 1.548
Quantité 5 mL
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux