Learn More
Alcool de 2,5-diméthoxybenzyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 182200050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 33524-31-1 Poids : 0.05500kg
Quantité 5mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10038771
  • 32.25€ / 5mL
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
33524-31-1
168.19
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
118495
COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
C9H12O3
MFCD00004615
2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
(2,5-diméthoxyphényl)méthanol
Spécification
2, 5-Dimethoxybenzyl alcohol
Authentic
1.5460 to 1.548
Incolore à jaune
99%
98.5
98.5% min. (GC)
(CH3O)2C6H3CH2OH
2,5-dimethoxybenzyl alcohol, 2,5-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethoxy, acmc-1ckmt, 2,5-dimethoxybenzylalcohol, 2,5-dimethoxylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyphenyl-methanol, wgqmuabrzguaos-uhfffaoysa, 2,5-dimethoxyphenyl methanol #
COC1=CC(=C(C=C1)OC)CO
168.19
168.19
99%
>110°C
Flacon en verre
122°C to 125°C (1.0mmHg)
5mL
33524-31-1
100.0
C9H12O3
MFCD00004615
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
(2,5-diméthoxyphényl)méthanol
118495
Liquide visqueux
Vidéos
FDS Documents
Certificats