Learn More
Chlorure 2,5-Diméthyle-1,3-oxazole-4-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 5-Dimethyl-1, 3-oxazole-4-carbonyl chloride |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 2,5-dimethyloxazole-4-carbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride, 2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorocarbonyl-1,3-oxazole, 2,5-dimethyl-4-oxazolecarbonyl chloride, 4-oxazolecarbonylchloride,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-oxazole-4-carbonyl chloride |
Nom IUPAC | dimethyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride |
Poids de la formule | 159.57 |
Pourcentage de pureté | 97% |